Learn More
Merck Hochleistungspumpe
Artikelnummer. 12444257 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Pumpentyp:
Vakuumpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumpentyp unitSize
12444257 Vakuumpumpe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12444257 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. WP6210060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Merck™ Hochleistungspumpen sind kolbengetrieben und liefern so mehr Leistung.
  • Hohe Durchflussraten verkürzen die Filtrationszeit
  • Optionale chemikalienbeständige interne Komponenten für die Kompatibilität mit korrosiven Dämpfen
  • Das tragbare Design ermöglicht eine einfache gemeinsame Nutzung zwischen Workstati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält 70 cm 6.35 mm-Schlauch und ein Millex™-FA50-Filter
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung und CE-Kennzeichnung
Elektrische Anforderungen 100 V, 50/60 Hz
Pumpentyp Vakuumpumpe