Learn More
Merck Hochleistungspumpen
Artikelnummer. 10295413
Ansicht ändern
Click to view available options
Frequenz:
50 Hz
60 Hz
Spannung:
115 V
220 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Frequenz Spannung Packungsgröße
10295413 60 Hz 115 V 1 Stück
10542975 50 Hz 220 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295413 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. WP6211560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 €
    1510.00 € / 1 Stück
    Sparen 115.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion mit Kolbenantrieb sorgt für mehr Leistung.
Kolbengetriebene Konstruktion für mehr Leistung
Erhältlich mit 70 cm eines 1/4 in-Schlauchs und einem Millex FA50-Filter zum Schutz vor Feuchtigkeit in Leitungen
  • Aufbau aus Gussaluminium
  • Abgestufter 1/4 in.-Schlauchanschluss
  • Filtrationsversorgungstyp: Vakuumpumpe
  • Zertifizierungen
    UL-gelistet, CE-gekennzeichnet
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält 70 cm eines 0.25-Zoll-Schlauchs, Millex™ FA50 Filter als Feuchtigkeitsschutz in Leitungen
Zertifizierung/Konformität UL, CE
Elektrische Anforderungen 115 V 60 Hz
Material Aluminiumguss
Gewicht (angloamerikanisch) 11.7 lb.
Gewicht (metrisch) 5.3 kg
Flussrate 34 l/min
Frequenz 60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 8 in.
Gesamthöhe (metrisch) 20.3 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 25.4 cm
Maximaler Druck 5.4 bar
Spannung 115 V