Learn More
Merck Hochleistungspumpen
Artikelnummer. p-3303486
Change view
Click to view available options
Frequenz:
50 Hz
60 Hz
Spannung:
115 V
220 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Frequenz Spannung unitSize
10542975 50 Hz 220 V 1 Stück
10295413 60 Hz 115 V 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10542975
Marke: Merck WP6222050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion mit Kolbenantrieb sorgt für mehr Leistung.
Kolbengetriebene Konstruktion für mehr Leistung
Erhältlich mit 70 cm eines 1/4 in-Schlauchs und einem Millex FA50-Filter zum Schutz vor Feuchtigkeit in Leitungen
  • Aufbau aus Gussaluminium
  • Abgestufter 1/4 in.-Schlauchanschluss
  • Filtrationsversorgungstyp: Vakuumpumpe
Zertifizierungen
UL-gelistet, mit CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält 70 cm eines 0.25-Zoll-Schlauchs, Millex™ FA50 Filter als Feuchtigkeitsschutz in Leitungen
Zertifizierung/Konformität UL, CE
Elektrische Anforderungen 220 V 50 Hz
Material Aluminiumguss
Gewicht (angloamerikanisch) 11.7 lb.
Gewicht (metrisch) 5.3 kg
Flussrate 34 l/min
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 8 in.
Gesamthöhe (metrisch) 20.3 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 25.4 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9 Zoll
Pumpentyp Hochvakuumpumpe
Maximaler Druck 5.4 bar
Spannung 220 V