missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst HIGH POWER HOTBAND HBSI 200°C 6,0M

Marke:  Horst 20610

HIGH POWER HOTBAND HBSI 200°C 6,0M

Artikelnummer. 10148301

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.92 €
    420.00 € / 1 Stück
    Sparen 213.92 €
    33% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt