Learn More
- Home
- Products
- Thermometer und Temperaturmessung
- Manuelle Thermometer
- Brannan™ Präzisions-Laborthermometer mit rückführbarer 3-Punkt-Kalibrierung
Brannan™ Präzisions-Laborthermometer mit rückführbarer 3-Punkt-Kalibrierung
Artikelnummer. 17873038
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +110 °C
-10 bis +150 °C
-10°C bis +50 °C
-100 °C bis +50 °C
-20 °C bis +110 °C
-20 °C bis +150 °C
-35 bis +50 °C
-50°C bis +50 °C
0 °C bis 40 °C
1 °C bis 201 °C
1 °C bis 250 °C
1 °C bis 51 °C
1°C bis 101 °C
Unterteilung:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 17873038 | -10 bis +150 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 20,5 cm | 1 Stück |
| 17863298 | -20 °C bis +110 °C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17883018 | 1°C bis 101 °C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17873298 | 1 °C bis 250 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17883038 | -50°C bis +50 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17803308 | 0 °C bis 40 °C | 0,1 °C | Teilweises Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17822988 | 1 °C bis 51 °C | 0,1 °C | Vollständiges Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17813038 | 1 °C bis 51 °C | 0,2 °C | Vollständiges Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17803038 | -35 bis +50 °C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17823018 | 1 °C bis 250 °C | 1 °C | Vollständiges Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17873018 | 0 °C bis 40 °C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17893028 | 0 °C bis 40 °C | 0,2 °C | Vollständiges Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17823038 | -20 °C bis +110 °C | 0,5 °C | Vollständiges Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17833308 | -20 °C bis +150 °C | 0,5 °C | Vollständiges Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17853308 | -100 °C bis +50 °C | 1 °C | Vollständiges Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17843308 | 1 °C bis 201 °C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17853078 | 1 °C bis 51 °C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17883068 | 1°C bis 101 °C | 0,2 °C | Vollständiges Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17843118 | -10 bis +150 °C | 1 °C | Vollständiges Eintauchen | 20,5 cm | 1 Stück |
| 17863048 | 0 °C bis 40 °C | 0,1 °C | Vollständiges Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17813108 | -10°C bis +50 °C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17893298 | -35 bis +50 °C | 0,5 °C | Vollständiges Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17823308 | -20 °C bis +150 °C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30,5 cm | 1 Stück |
| 17833118 | -10 °C bis +110 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 20,5 cm | 1 Stück |
| 17813308 | 1 °C bis 201 °C | 0,5 °C | Vollständiges Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17823118 | 1 °C bis 51 °C | 0,1 °C | Teilweises Eintauchen | 40,5 cm | 1 Stück |
| 17853118 | -10 °C bis +110 °C | 1 °C | Vollständiges Eintauchen | 20,5 cm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17873038
Lieferant
Brannan™
Lieferanten-Nr.
50/531/0
-
84.70 €
76.94 € / 1 Stück
Sparen 7.76 €
9% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Reihe von mit Spiritus gefüllten, hochpräzisen Thermometern, die mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert werden.
- Sichere quecksilberfreie Füllung
- Präsentiert in einer stabilen Pappzylinderverpackung zur Aufbewahrung
- Hergestellt in den UK
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierpunkte | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Rückverfolgbarkeit nach nationalen Standards im Vereinigten Königreich ISO 9001 |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 20,5 cm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Blauer Alkohol |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 302 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -14 °F bis 302 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 bis +150 °C |
| Genauigkeit | ±1,0 °C |
| Unterteilung | 1 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 1.2 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |