Learn More
Brannan™ Präzisions-Laborthermometer mit rückführbarer 3-Punkt-Kalibrierung
Beschreibung
- Eine Reihe von mit Spiritus gefüllten, hochpräzisen Thermometern, die mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert werden.
- Sichere quecksilberfreie Füllung
- Präsentiert in einer stabilen Pappzylinderverpackung zur Aufbewahrung
- Hergestellt in den UK
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierpunkte | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Rückverfolgbarkeit nach nationalen Standards im Vereinigten Königreich ISO 9001 |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 40,5 cm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Blauer Alkohol |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 214 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 101 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 30 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -1 °C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 405mm Precision Thermometer -1/101C 0.2C div. 76mm
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C11-C14