Learn More
Amarell™ Aräometer für Wasser mit Thermometer für Kesselspeisewasser nach Dr. Ammer
Artikelnummer. 10377223
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Artikelnummer. Länge (metrisch)
10377223 300 mm
1 options
Artikelnummer. 10377223
Marke: Amarell™ H841664
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bestellinformation
Abmessungen, Länge, metrisch
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hochpräzises Wasserhydrometer
Genauigkeit ± 1 °Be
Länge (metrisch) 300 mm
Baumé-Bereich 1 bis 2 °Be