Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Hochdruckdiffusor
Artikelnummer. 31777229 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
1 CFM HPD 3/8 in. Barb
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
31777229 1 CFM HPD 3/8 in. Barb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777229 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. 208073213
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Teil des MET ONE Facility Monitoring System.
  • Hochdruckdiffusor für Druckgasleitungstests
  • Durchflussrate 28,3 l/min, 1,0 CFM
  • 1 cm Barb und 3/8 in. Barb-Verbindungen
Spezifikation
Produkttyp Hochdruckdiffusor
Displaytyp Keine
Anschlusstyp 1 CFM HPD 3/8 in. Barb
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Analysator