Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Mikrotiterplattendeckel mit hohem Profil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10701401
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kondensationsringe:
Ja
Anzahl pro Packung:
1
Anzahl pro Karton:
100
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Kondensationsringe Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton unitSize
10701401 Steril Ja 1 100 100 Stück
10375382 Unsteril Ja 1 100 400 Stück
10375102 Unsteril Ja 1 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701401 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 656171
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit nicht TC-behandelten 96-Well-Mikrotiterplatten. Die Greiner Bio-One High-Profile Mikrotiterplattendeckel aus Polystyrol sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
  • Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Höhe (metrisch) 9 mm
Kondensationsringe Ja
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 1
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.