Learn More
Cytiva Hülsen aus hochreinen Glas-Mikrofasern
Description
Geeignet für die meisten Soxhlet-Extraktionssysteme.Whatman™ hochreine Glas-Mikrofaser-Soxhlet-Extraktionshülsen bestehen aus 100 % Borosilikatglasmikrofaser.Sie eignen sich gut für die Kontaminationsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
- Temperaturbeständig bis 500 °C
- Bindemittelfrei, keine chemischen Zusätze
- Entwickelt für die meisten handelsüblichen Soxhlet-Extraktoren.
- Geeignet bei der Verwendung mit Lösungsmitteln, die nicht mit Zellulosematerialien kompatibel sind
- Anwendungen: Analyse von heißen und sauren Gasen während der Emissionskontrolle und der Überwachung von Gasen in Schornsteinen, Analyse von Pestizidrückständen mit Soxhlet-Extraktion, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln, Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
Specifications
Specifications
| Beschreibung | GE Whatman 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF) ist für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten geeignet. Sie eignen sich gut für die Verschmutzungsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Material | Borosilikatglasfaser |
| Wandstärke | 1,7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen. |
| Güte | HP-GF |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Soxhlet-Extraktionssysteme |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 932 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 500 °C |
| Show More |