Learn More
Masterflex™ Hochreine PFA-450-Schläuche
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Umwelttechnik, Halbleiterverarbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, automatische Analyse und Nuklearanwendungen
- Geringe extrahierbare Substanzen mit deionisiertem Wasser und Säuren, hohe Beständigkeit gegen Belastung und Rissbildung
- Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -195 bis +260 °C (-320 bis +500 °F)
- Sterilisierbar mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Heißluft
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Material | PFA |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Mehr anzeigen |