Learn More
Masterflex™ Hochreine PFA-450-Schläuche
Artikelnummer. 11795878 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11795878 3.2 mm 1 Stück
11785918 6.4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11795878 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0636850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 €
    120.08 € / 1 Stück
    Sparen 18.92 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reißt nicht unter Spannung. Lichtdurchlässige, hochreine Schläuche bieten eine hervorragende Oberflächenglätte und Klarheit
  • Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Umwelttechnik, Halbleiterverarbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, automatische Analyse und Nuklearanwendungen
  • Geringe extrahierbare Substanzen mit deionisiertem Wasser und Säuren, hohe Beständigkeit gegen Belastung und Rissbildung
  • Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
  • Temperaturbereich: -195 bis +260 °C (-320 bis +500 °F)
  • Sterilisierbar mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Heißluft
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material PFA
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -195 °C
Produktlinie Cole-Parmer hochreine Schläuche aus PFA-450
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Heißluftsterilisation
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 592 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp PFA-450-Schläuche