Description
- Jede einzelne Charge auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, damit der Erfolg bei der Anwendung sichergestellt werden kann
- Hohe Reinheit: > 98 % Triphosphat
Specifications
Specifications
| Format | Flüssig |
| Beschreibung | Benutzerfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. |
| pH | 7,5 |
| Produkttyp | GTP, 100 mM-Lösung |
| Konzentration | 100 mM |
| Reinheit | ≥ 98 % Triphosphat |
| Menge | 25 μmol |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung |