Learn More
Cytiva Hochreine rNTPs: Fest
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Format:
Fest
Produkttyp:
ATP, Dinatrium, Kristallin
CTP, Natrium, kristallin
GTP, Natrium, kristallin
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
- Jede Charge wird auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, um den Erfolg Ihrer Anwendung zu gewährleisten
- Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Fest |
| Beschreibung | Anwenderfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. |
| pH | 7,5 |
| Produkttyp | CTP, Natrium, kristallin |
| Reinheit | ≥ 98 % Triphosphat |
| Menge | 1 g |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung |