Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Artikelnummer. 15842684 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Säulen
24 Säulen
50 ml
6 Säulen
Produkttyp:
Harz
Säule
Aufreinigungsziel:
HSA/Immunglobulin
Top14 Abundantes Protein
Packungsgröße:
10 Stück
24 Stück
50 Milliliter
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Aufreinigungsziel Packungsgröße
15842684 6 Säulen Säule Top14 Abundantes Protein 6 Stück
15802684 6 Säulen Säule HSA/Immunglobulin 6 Stück
15812684 24 Säulen Säule HSA/Immunglobulin 24 Stück
15822684 10 Säulen Säule HSA/Immunglobulin 10 Stück
15832684 50 ml Harz HSA/Immunglobulin 50 Milliliter
15862684 10 Säulen Säule Top14 Abundantes Protein 10 Stück
15870863 50 ml Harz Top14 Abundantes Protein 50 Milliliter
15852684 24 Säulen Säule Top14 Abundantes Protein 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15842684 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A36369
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verringern Sie Albumin, Immunglobuline und andere Proteine in hoher Konzentration aus Humanserum oder Plasma in Vorbereitungen für die Massenspektrometrieanalyse oder die 1D- und 2D-Gelelektrophorese mit High Select Spin-Säulen oder Harz.
Die Analyse humaner Körperflüssigkeiten wird oft durch hohe Konzentrationen von Serumproteinen erschwert, darunter Albumin und IgG, die mehr als 70 % des gesamten Serumproteins ausmachen können. Die Entfernung von Albumin, Immunglobulinen und anderen Proteinen in hoher Konzentration ist für die Untersuchung von Proteinen in niedriger Konzentration unerlässlich. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin und die Top 14 Abundant Protein Depletion Spin-Säulen und Harze ermöglichen die Depletion der in hoher Konzentration vorkommenden Proteine in Humanserum und Plasma für einen verbesserten Nachweis von Proteinen in niedriger Konzentration mittels Massenspektrometrie-Analyse oder 1D- oder 2D-Gelelektrophorese.
• Flexibel—Das Harz wird in Mini- und Midi-Säulenformaten sowie als Schüttgut für kundenspezifische Fülloptionen bereitgestellt.
• Optimiert – entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin (HSA/Immunglobulin); entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin sowie 12 weitere reichlich vorhandene Proteine (Top 14)
• Schnell – Prozessproben in ca. 10 Minuten
• Wirtschaftlich – Die kostengünstigen Spin-Säulen sind für einmaligen Gebrauch bestimmt.
• Weniger Verschleppung – Der einmalige Gebrauch verhindert Proteinverschleppung und experimentelle Variabilität.
Das High Select HSA/Immunglobulin-Abbauharz verwendet hochspezifische, immobilisierte Anti-HSA- und Anti-Immuoglobulin-Antikörper (IgG, IgA, IgM, IgD und IgE), um Humanserumalbumin (HSA) und alle wichtigen Unterklassen von Immunglobulinen aus Serum und Plasma zu entfernen. Das High Select Top14 Abbauharz für abundante Proteine verwendet hochspezifische immobilisierte Antikörper, um Humanserumalbumin (HSA), Albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, Kappa und leichte Lambda-Ketten, saures Alpha-1-Glykoprotein, Alpha-1-Antitrypsin, Alpha-2-Makroglobulin, Apolipoprotein A1, Fibrinogen, Haptoglobin und Serumtransferrin zu entfernen. Die Harze werden in einem wirtschaftlichen und praktischen Spin-Säulen-Format geliefert, das speziell für die Verarbeitung in einem Schritt und einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, oder in einer Großmenge zur kundenspezifische Befüllung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Säule
Produktlinie High Select
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Versandbedingung Nasseis
Ausgangsmaterial Plasma, Serum
Endprodukttyp Protein
Format Mini-Spin-Säule
Arbeitsablaufschritt Proteinabbau
Menge 6 Säulen
Aufreinigungsziel Top14 Abundantes Protein