Learn More
Snijders Scientific Hochspezifische Pflanzenwachstumskammer
Artikelnummer. 11941496
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
MC1000
MC1750
Kapazität (metrisch):
1.000 l
1750 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Kapazität (metrisch) Unit Size
11941496 MC1750 1750 l 1 Stück
11921496 MC1000 1.000 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11941496 Supplier Snijders Scientific Supplier No. MC1750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hochspezialisierte Pflanzenwachstumskammer liefert reproduzierbare Pflanzenwachstumsmuster über den gesamten Wachstumszyklus hinweg.
  • Vollständig programmierbar, mit bis zu 100 Programmen und allen Funktionen, die für die heutige Pflanzenwachstumsforschung in Echtzeit erforderlich sind
  • Temperatur, Feuchtigkeit und Beleuchtung sind für Tag- und Nachtzyklen einstellbar
  • Die Beleuchtungsoptionen reichen von 400 μmol mbis2 s-1 bis 1200 μmol mbis2 s-1 max., einschließlich Dimm- und Dämmerungszyklen
  • Großer Temperaturbereich von 4 °C bis 50 °C
  • Nettowachstumsfläche:0,9 bis 1,8 m2 (MC1000), 1,4 bis 2,8 m2 (MC1750)
  • Wachstumshöhe:1,2 m
  • Universelles Design für alle Anforderungen des Anwenders an In-vivo-Tests
  • Umwelt- und energiefreundliches (FCKW-freies) Kühlsystem
  • Ethernet-Anschluss für Online-Visualisierung auf PC und/oder Android-Handy
  • Ethernet-Verbindung für den Empfang eines Alarms per E-Mail
Specifications
Reglertyp mTRON T
Kapazität (metrisch) 1750 l
Relative Luftfeuchtigkeit 40 bis 95%
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 50 °C
Feuchtigkeitssensor Kapazitiver Sensor
Feuchtigkeitsquelle Ultraschall
Modell MC1750
Geschwindigkeit 0,1 bis 0,5 m/s
Temperaturgenauigkeit ±1,0 °C
Temperatursensor Kapazitiver Sensor
Abmessungen (L x B x H) 1050 x 2415 x 2045 mm
Abmessungen (L x B x H) innen 800 x 1850 x 1150 mm