Learn More
Eppendorf Hochgeschwindigkeitszentrifuge Modell CR22N
Artikelnummer. 31945334
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (H x B x T):
915 x 700 x 760 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (H x B x T) Packungsgröße
31945334 915 x 700 x 760 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945334 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721220012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 58.700 x g (Rotor R27A) und einer Kapazität von bis zu 6 l pro Durchgang ist die Zentrifuge CR22N die optimale Lösung für tägliche Ernte- und allgemeine Zentrifugationsaufgaben.
  • Hohe Zentrifugationsgeschwindigkeit von bis zu 58.700 x g mit Festwinkelrotor R27A (22.000 U/min)
  • Maximale Kapazität von 6 l mit 4 x 1,5 l einzigartigen dreieckigen Flaschen
  • Temperaturbereich: -20 bis 40 °C
  • Alle Rotoren halten bei°maximaler Drehzahl 4 °C (außer R27A)
  • Hochauflösendes 5,7-in.-Farb-LCD mit 2 verschiedenen Sprachoptionen (EN/JPN)
  • Benutzerverwaltung und Dokumentationsfunktion
  • Der Sensor zur Erkennung der Rotorabdeckung verhindert, dass sich Rotoren ohne Rotorabdeckungen drehen
  • Automatische Rotor-ID-Erkennung und selbstsperrendes Rotorsystem
  • Variable Verzögerungsneigungsfunktion zum Schutz empfindlicher Proben (bei 7000 U/min)
  • Bremsscheiben werden separat verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 4 x 1500 mL
Max. Geschwindigkeit 22,000 rpm
Max. RZB 58,700 x g
Gekühlt Ja
Eigenschaften Standsysteme
Geräuschpegel 64 dBA
Antriebssystem Induktionsmotor (Wechselrichter)
Gewährleistung 24 Monate
Reglertyp Touchscreen
Abmessungen (H x B x T) 915 x 700 x 760 mm
Nettogewicht 260 kg
Programmspeicher 30 Programme, mit RCF(g) / g x sec Funktion
Rotor Identification Auto-ID Instant
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Hochgeschwindigkeitszentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +40 °C