Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Blaue Linie 5/IQ5
Blaue Linie 6/IQ6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektrisch beheizte Tanks
- Das Wasser wird vorgewärmt, bevor es in die Waschkammer gelangt, was kürzere Zykluszeiten ermöglicht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hochgeschwindigkeitsmodul |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Blaue Linie 6/IQ6 |
| Enthält | 2 Tanks |