Learn More
Scotch™ Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+
Artikelnummer. 17701679 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 m x 48 mm
914 m x 48 mm
Packungsgröße:
6 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17701679 50 m x 48 mm 6 Rollen
17711679 914 m x 48 mm 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17701679 Lieferant Scotch™ Lieferanten-Nr. 7100215092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00 €
    43.08 € / 6 Rollen
    Sparen 9.92 €
    18% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Hochleistungsverpackungsklebeband verschließt eine Vielzahl von schweren Kartonmaterialien, einschließlich recycelter Faserplatten, sicher. Die Polypropylen-Trägerfolie lässt sich leicht abrollen und ist beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Anraue
  • Leistungsstarkes Heißschmelzverpackungsklebeband für anspruchsvolle Anwendungen
  • Starker Klebstoff verhindert unerlaubten Zugriff und Klebebandversagen während des Transports und der Lieferung
  • Hohe Kantenreiß- und -brucheständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen
  • Synthetischer Schmelzklebestoff mit Polypropylen-Trägermaterial für Konformität
  • Einfaches Abrollen und homogene Abgabe für den Einsatz auf automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klebstofftyp Heißschmelzmittel
Farbe Durchsichtig
Format Klebeband
Material Polypropylen
Produkttyp Verpackungsklebeband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsverpackung
Menge 36 Packungen
Abmessungen (L x B) 50 m x 48 mm
Länge (angloamerikanisch) 164 ft.
Länge (metrisch) 50 m
Breite (angloamerikanisch) 1,88 in.
Breite (metrisch) 48 mm