Learn More
Notrax High Tech POP™ Tri-Layer Static Dissipative ESD Table Worksurface
Artikelnummer. p-7227256
Click to view available options
Breite (metrisch):
61 cm
76 cm
91 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17752288
Marke: Notrax 828C2460BU
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thick and comfortable static dissipative vinyl foam work surface with tri-layer construction and a conductive center for extremely stable load dissipation. Protects sensitive components safe from damaging static shocks.
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
  • Antistatische Vinylarbeitsfläche zur Ableitung der statischen Ladungen von darauf abgelegten leitenden Gegenständen
  • Schützt den Tisch und empfindliche Komponenten vor Beschädigungen durch statische Entladungen
  • Glatte Oberfläche, die abriebfest ist und sich einfach mit den empfohlenen Artikeln reinigen lässt
  • 057 Mattenreiniger
  • Optionales Erdungskabel
  • Mikrozellulärer Vinylschaumstoff mit antistatischen Eigenschaften
  • Entspricht EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
  • Elektrostatische Ladung (Lauftest), entspricht ISO 6356 und EN 1815
Spezifikation
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 60 ft.
Länge (metrisch) 1829 cm
Material Mikrozelluläres Vinyl
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 61 cm