Learn More
Brady™ Hochtemperaturbeständiges, flammhemmendes Polyimid-Etikettenband zum Umwickeln von Drähten und Kabeln für M7-Drucker
Artikelnummer. 17898464
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1 x 1,5 in.
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 1,5 in.
50 ft. x 2 in.
Farbe:
Gelb
Weiß
Format:
Kontinuierlich
Stanzform
Form:
Rechteck
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Format Form unitSize
17898464 50 ft. x 1,5 in. Weiß Kontinuierlich Rechteck 1 Stück
17858824 0,5 x 1 in. Weiß Stanzform Rechteck 500 Stück
17868984 0,75 x 1,5 in. Weiß Stanzform Rechteck 250 Stück
17829094 1 x 1,5 in. Weiß Stanzform Rechteck 250 Stück
17868414 50 ft. x 1 in. Weiß Kontinuierlich Rechteck 1 Stück
17818144 50 ft. x 1 in. Gelb Kontinuierlich Rechteck 1 Stück
17858284 50 ft. x 1,5 in. Gelb Kontinuierlich Rechteck 1 Stück
17848974 50 ft. x 2 in. Weiß Kontinuierlich Rechteck 1 Stück
17829134 50 ft. x 2 in. Gelb Kontinuierlich Rechteck 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17898464 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173269
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flammhemmende Leitungsumwicklungen sind ideal für Kabel- und Leitungsbündel-Anwendungen und Etikettierungen, bei denen selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind.
  • Polyimidmaterial, das speziell für Bedingungen entwickelt wurde, in denen selbstverlöschende und flammhemmende Eigenschaften absolut erforderlich sind
  • Das matte Oberflächenmaterial mit dauerhaftem Acrylklebstoff kann im Thermotransferverfahren oder Nadeldruckverfahren bedruckt werden
  • Betriebstemperatur von -40 °F bis 212 °F (-40 °C °bis 100 °C)
  • Hergestellt aus B-472 Polyimidmaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AS-81531
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyimid
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 50 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Abmessungen (L x B) 50 ft. x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Alternate Part Number M7C-1500-472