Learn More
Grant Instruments™ Hochtemperaturheizblock
Artikelnummer. p-8014620
Click to view available options
No. of Places:
22
38
Zur Verwendung mit (Geräte):
22 x 26mm-Röhrchen
38 x 16mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11440928
Marke: Grant Instruments™ BT5D26
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine Temperaturregelung ohne Flüssigkeitsbedarf und reduziert das Kontaminationsrisiko. Das Grant Instruments™ Hochtemperatur-Blockheizgerät eignet sich ideal für Situationen, in denen die Verwendung eines Bades nicht wünschenswert ist.
  • Die robuste Konstruktion gewährleistet lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Digitaler Regler zur präzisen und reproduzierbaren Temperatureinstellung
  • Schutz der Anwender, wertvoller Proben und des Arbeitsplatzes durch die einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • Auswahl zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Blockkapazitäten: BT5D-16 für Röhrchen 38 x 16 mm und BT5D-26 für Röhrchen 22 x 26 mm (weitere Größen erhältlich)
  • Temperaturbereich von -10 bis 400 °C
  • Stabilität ±0.5 °C, Gleichförmigkeit 1 %
  • Zeitgesteuerter oder Dauerbetrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp Digital
Zur Verwendung mit (Geräte) 22 x 26mm-Röhrchen
No. of Places 22
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +10 °C bis 400 °C
Typ Trockenbadblock
Temperaturstabilität ±0,5 °C
Temperaturgleichförmigkeit 0.01 °C
Zeitschaltuhr 1 bis 9999 min
Länge (metrisch) 190 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Tiefe (metrisch) 75 mm