Learn More
Nabertherm Hochtemperaturofen, Serie HTC 1600
Artikelnummer. 15948310 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
8 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15948310 3 l 1 Stück
15998310 8 l 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15948310
Marke: Nabertherm LC033K6DN5
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beheizt durch vertikal aufgehängte SiC-Stäbe. Besonders geeignet für Sinterprozesse bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 1550 °C.
  • Höchsttemperatur: 1550 °C
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über vertikal montierte SiC-Stäbe
  • Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür, ohne die Isolierung zu zerstören
  • Zweitürige Ausführung (vorne/hinten) für Hochtemperaturöfen > HTC 276/.
  • Die Labyrinthdichtung gewährleistet einen möglichst geringen Temperaturverlust im Türbereich
  • Verstärkter Boden als Schutz für die Faserisolierung und zum Beladen mit schweren Lasten
  • Abluftöffnung im Ofendach
  • Heizelemente über SCRs geschaltet
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Temperatur (metrisch) 1600 °C
Temperaturregelung C450
Abmessungen (T x B x H) innen 510 x 120 x 120 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 545 x 415 x 490 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg