Learn More
Nabertherm Hochtemperaturofen, Serie HTC 1600
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
8 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1550 °C
- Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
- Heizen von beiden Seiten über vertikal montierte SiC-Stäbe
- Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
- Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
- Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
- Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür, ohne die Isolierung zu zerstören
- Zweitürige Ausführung (vorne/hinten) für Hochtemperaturöfen > HTC 276/.
- Die Labyrinthdichtung gewährleistet einen möglichst geringen Temperaturverlust im Türbereich
- Verstärkter Boden als Schutz für die Faserisolierung und zum Beladen mit schweren Lasten
- Abluftöffnung im Ofendach
- Heizelemente über SCRs geschaltet
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Temperatur (metrisch) | 1600 °C |
| Temperaturregelung | C450 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 510 x 120 x 120 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 545 x 415 x 490 mm |
| Gewicht (metrisch) | 30 kg |