Learn More
Nabertherm High Temperature Furnace LHT 02/17
Artikelnummer. 31041732 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Enthält:
Furnace Only
Gas Connection
Gas Connection, Over-Temp Limiter
Over-Temperature Limiter
Artikelnummer. 31041732
Marke: Nabertherm LHT237WN1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
An all-purpose high-temperature furnace ideal for laboratory processes and the sintering of advanced ceramic materials.
  • Tmax 1600°C, 1750°C, or 1800°C
  • High-quality heating elements made of molybdenum disilicide offer very good protection against chemical interaction between charge and heating elements
  • Adjustable air inlet opening
  • Exhaust air opening in the roof
  • Controller with touch operation P580 (50 programs with each 40 segments)
  • Available with:
    • Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature as temperature limiter to protect the furnace and load
    • Port for thermocouple in the furnace roof
    • Protective gas connection to purge with non-flammable process, not gas tight
    • Manual or automatic gas supply system
    • Stackable saggars for loading in up to two or three levels, depending on model
Spezifikation
Reglertyp P580
Kapazität (metrisch) 2 L
Temperatur (metrisch) 1750°C
Typ Muffle Furnace with Lift Door
Enthält Gas Connection
Spannung 220/240 V
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis