Beschreibung
- Tmax 1600 °C, 1750 °C oder 1800 °C
- Hochwertige Heizelemente aus Molybdändisilizid bieten sehr guten Schutz gegen chemische Wechselwirkungen zwischen Ladung und Heizelementen
- Verstellbare Lufteinlassöffnung
- Abluftöffnung im Dach
- Controller mit Touch-Bedienung P580 (50 Programme mit je 40 Segmenten)
- Verfügbar mit:
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Aussparungstemperatur als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Last
- Anschluss für das Thermoelement im Ofendach
- Schutzgasverbindung zur Spülung mit einem nicht brennbaren Verfahren, nicht gasdicht
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
- Stapelbare Saggars zum Laden in bis zu zwei oder drei Ebenen, je nach Modell,
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | P580 |
| Kapazität (metrisch) | 2 L |
| Temperatur (metrisch) | 1.800 °C |
| Typ | Muffelofen mit Hubtür |
| Enthält | Übertemperaturbegrenzer |
| Spannung | 220/240 V |