Learn More
Nabertherm Hochtemperaturofen LHT 04/18
Artikelnummer. 31041717 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Gasanschluss
Gasanschluss, Übertemperaturbegrenzer
Nur Ofen
Übertemperaturbegrenzer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
31041717 Nur Ofen
31041719 Gasanschluss
31041711 Gasanschluss, Übertemperaturbegrenzer
31041712 Übertemperaturbegrenzer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31041717 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. LHT438WN1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein universeller Hochtemperaturofen, ideal für Laborprozesse und das Sintern von Hochleistungskeramikwerkstoffen.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C oder 1800 °C
  • Hochwertige Heizelemente aus Molybdändisilizid bieten sehr guten Schutz gegen chemische Wechselwirkungen zwischen Ladung und Heizelementen
  • Verstellbare Lufteinlassöffnung
  • Abluftöffnung im Dach
  • Controller mit Touchscreen-Bedienung P580 (50 Programme mit je 40 Segmenten)
  • Verfügbar mit:
    • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und der Ladung
    • Anschluss für Thermoelement im Ofendach
    • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbarem Verfahren, nicht gasdicht
    • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
    • Stapelbare Gepäcksäcke zum Beladen in bis zu zwei oder drei Ebenen, je nach Modell.
Spezifikation
Reglertyp P580
Kapazität (metrisch) 4 L
Temperatur (metrisch) 1.750 °C
Typ Muffelofen mit Hubtür
Enthält Nur Ofen
Spannung 220/240 V