Learn More
Nabertherm Hochtemperaturofen LHT 04/18
Artikelnummer. 31041719 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Gasanschluss
Gasanschluss, Übertemperaturbegrenzer
Nur Ofen
Übertemperaturbegrenzer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
31041719 Gasanschluss
31041717 Nur Ofen
31041711 Gasanschluss, Übertemperaturbegrenzer
31041712 Übertemperaturbegrenzer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31041719 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. LHT438WN1G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein universeller Hochtemperaturofen, ideal für Laborprozesse und das Sintern von Hochleistungskeramikwerkstoffen.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C oder 1800 °C
  • Hochwertige Heizelemente aus Molybdändisilizid bieten sehr guten Schutz gegen chemische Wechselwirkungen zwischen Ladung und Heizelementen
  • Verstellbare Lufteinlassöffnung
  • Abluftöffnung im Dach
  • Controller mit Touch-Bedienung P580 (50 Programme mit je 40 Segmenten)
  • Verfügbar mit:
    • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Aussparungstemperatur als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Last
    • Anschluss für das Thermoelement im Ofendach
    • Schutzgasverbindung zur Spülung mit einem nicht brennbaren Verfahren, nicht gasdicht
    • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
    • Stapelbare Saggars zum Laden in bis zu zwei oder drei Ebenen, je nach Modell,
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Reglertyp P580
Kapazität (metrisch) 4 L
Temperatur (metrisch) 1.800 °C
Typ Muffelofen mit Hubtür
Enthält Gasanschluss
Spannung 220/240 V