Learn More
Descrizione
- Tmax 1600°C, 1750°C, or 1800°C
- High-quality heating elements made of molybdenum disilicide offer very good protection against chemical interaction between charge and heating elements
- Adjustable air inlet opening
- Exhaust air opening in the roof
- Controller with touch operation P580 (50 programs with each 40 segments)
- Available with:
- Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature as temperature limiter to protect the furnace and load
- Port for thermocouple in the furnace roof
- Protective gas connection to purge with non-flammable process, not gas tight
- Manual or automatic gas supply system
- Stackable saggars for loading in up to two or three levels, depending on model
Specifica
Specifica
| Reglertyp | P580 |
| Kapazität (metrisch) | 8 L |
| Temperatur (metrisch) | 1750°C |
| Typ | Muffle Furnace with Lift Door |
| Enthält | Over-Temperature Limiter |
| Spannung | 400 V |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?