Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, MoSi2-Heizung
Artikelnummer. 17397979 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
4 L
8 L
Temperatur (metrisch):
1600 °C
1800 °C
Bis zu 1750 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) unitSize
17397979 2 L 1600 °C 1 Stück
17307989 2 L Bis zu 1750 °C 1 Stück
17317989 2 L 1800 °C 1 Stück
17337989 4 L 1600 °C 1 Stück
17357989 4 L 1800 °C 1 Stück
17367989 8 L 1600 °C 1 Stück
17377989 8 L Bis zu 1750 °C 1 Stück
17387989 8 L 1800 °C 1 Stück
17347989 4 L Bis zu 1750 °C 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 17397979
Marke: Nabertherm™ LHT226VN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese kompakten Hochtemperaturöfen sind als Tischmodelle konzipiert und bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Die erstklassige Verarbeitung aus hochwertigen Materialien und einfache Bedienung machen diese Öfen zu Allroundgeräten in Forschung und Labor.
  • Hochwertige Molybdän-Disilizid-Heizelemente
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Kompakte Bauweise mit Hubtür, Öffnung nach oben
  • Einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftöffnung im Dach
  • Typ B-Thermoelement
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse P570
Beschreibung Hubtür
Kapazität (metrisch) 2 L
Temperatur (metrisch) 1600 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 90 x 150 x 150 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 470 x 630 x 760 mm