Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, MoSi2-Beheizung
Artikelnummer. 15541092 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
8 l
Temperatur (metrisch):
1.750 °C
1600 °C
1800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) unitSize
15541092 8 l 1800 °C 1 Stück
15581082 2 l 1600 °C 1 Stück
15591082 2 l 1.750 °C 1 Stück
15501092 2 l 1800 °C 1 Stück
15559572 4 l 1600 °C 1 Stück
15511092 4 l 1800 °C 1 Stück
15521092 8 l 1600 °C 1 Stück
15531092 8 l 1.750 °C 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15541092
Marke: Nabertherm™ LHT818PN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese kompakten Hochtemperaturöfen sind als Tischmodelle konzipiert und bieten eine Vielzahl von Vorteilen.Die erstklassige Verarbeitung aus hochwertigen Materialien und einfache Bedienung machen diese Öfen zu Allroundgeräten in Forschung und Labor.
  • Regler: P470
Spezifikation
Reglertyp P470
Beschreibung Hubtür
Kapazität (metrisch) 8 l
Temperatur (metrisch) 1800 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 150 x 300 x 150 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 470 x 810 x 760+260 mm