Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung
Artikelnummer. 17387839 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
16 l
Temperatur (metrisch):
1600 °C
1800 °C
Bis zu 1750 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17387839
Marke: Nabertherm™ HT0357VNA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Hochtemperaturöfen sind aufgrund ihrer soliden Bauweise und ihrer kompakten, eigenständigen Bauweise ideal für Prozesse im Labor, bei denen höchste Präzision erforderlich ist.Hohe Temperaturkonstanz und praktische Details setzen sehr hohe Qualitätsmaßstäbe.
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
  • Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
  • Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
  • Heizelemente über Thyristoren geschaltet
Specifications
Reglertyp P570
Kapazität (metrisch) 16 l
Temperatur (metrisch) Bis zu 1750 °C
Enthält Molybdän-Disilizid-Heizelemente und Faserisolierung
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 200 x 260 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 690 x 820 x 1860 mm
Spannung 400 V
Wirkleistung 12500 W