Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung
Artikelnummer. 17397839 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
16 l
Temperatur (metrisch):
1.600 °C
1.750 °C
1.800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17397839 16 l 1.800 °C 1 Stück
17347839 8 l 1.600 °C 1 Stück
17357839 8 l 1.750 °C 1 Stück
17367839 8 l 1.800 °C 1 Stück
17377839 16 l 1.600 °C 1 Stück
17387839 16 l 1.750 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17397839 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. HT0358VNA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Hochtemperaturöfen sind aufgrund ihrer soliden Bauweise und ihrer kompakten, eigenständigen Bauweise ideal für Prozesse im Labor, bei denen höchste Präzision erforderlich ist.Hohe Temperaturkonstanz und praktische Details setzen sehr hohe Qualitätsmaßstäbe.
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
  • Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
  • Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
  • Heizelemente über Thyristoren geschaltet
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Reglertyp P570
Kapazität (metrisch) 16 l
Temperatur (metrisch) 1.800 °C
Enthält Molybdän-Disilizid-Heizelemente und Faserisolierung
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 200 x 260 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 690 x 820 x 1860 mm
Spannung 400 V
Wirkleistung 12500 W