Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und feuerfester Isolierung aus Ziegeln
Artikelnummer. 17337839 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.600 °C
1.700 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17337839 1.700 °C 1 Stück
17327839 1.600 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17337839 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. HF0357VNA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Hochtemperaturöfen zeichnen sich durch ihre Auskleidung mit robusten, leichten, feuerfesten Backsteinen aus.Diese Version wird für Prozesse empfohlen, die aggressive Gase oder Säuren erzeugen, z. B. unter Glasschmelze.
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
  • Robuste feuerfeste Steinisolierung und spezielle Schutzisolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür, ohne die Isolierung zu zerstören
  • Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
  • Heizelemente über Thyristoren geschaltet
  • Der Ofenboden aus Feuerleichtsteinen nimmt hohe Ladungsgewichte auf
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Reglertyp P570
Kapazität (metrisch) 16 l
Temperatur (metrisch) 1.700 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 200 x 260 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 890 x 1000 x 1620 mm
Spannung 400 V
Wirkleistung 12000 W