Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Artikelnummer. 17367929 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
3 L
8 l
8 L
16 l
Temperatur (metrisch):
1.400 °C
1.500 °C
1.600 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17367929 8 l 1.600 °C 1 Stück
17387919 3 L 1.400 °C 1 Stück
17317929 3 l 1.600 °C 1 Stück
17347929 8 L 1.400 °C 1 Stück
17357929 8 L 1.500 °C 1 Stück
17317839 16 l 1.500 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17367929 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LC084H6ON8
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
  • Höchsttemperatur: 1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Specifications
Reglertyp C550
Kapazität (metrisch) 8 l
Temperatur (metrisch) 1.600 °C
Typ Ofen
Enthält SiC Stabheizung
Abmessungen (T x B x H) innen 290 x 170 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 625 x 490 x 780 mm
Spannung 400 V