Learn More
Nabertherm Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Artikelnummer. p-7160797 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
8 l
Temperatur (metrisch):
1400 °C
1500 °C
1600 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15908310
Marke: Nabertherm LC033H4DN5
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
  • Höchsttemperatur: 1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Temperatur (metrisch) 1400 °C
Temperaturregelung C450
Abmessungen (T x B x H) innen 210 x 120 x 120 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 545 x 415 x 490 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg