Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe
Artikelnummer. 15806861 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15806861
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit tropffreiem, austauschbarem Ausgießring aus klarem Polypropylen (naturfarben)
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Verschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE
  • Autoklavierbar
  • Borosilikatglas
  • Kappe aus TP 220
  • Hält Temperaturen von bis zu 200 deg;C stand.
Hinweis: Das gezeigte Foto ist nur repräsentativ; Größe kann variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10.000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 338,1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 8.9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Borosilikatglas
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Anzahl pro Karton 1
Menge 1/Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen 2.000 bis 8.000 ml
Auskleidungsmaterial Silikon/PTFE
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 410 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 16,1 in.
Verschlussmaterial TP220
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 227 mm
Verschlusstyp Schraubkappe