Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe
Artikelnummer. 15836861 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15836861 500 mL 10 Stück
15816861 100 mL 10 Stück
15826861 250 mL 10 Stück
15846861 1000 mL 10 Stück
15886851 2000 mL 1 Stück
15896851 5000 mL 1 Stück
15806861 10.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15836861
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Verschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE
  • Autoklavierbar
  • Borosilikatglas
  • TP 220, kap
  • Widersteht Temperaturen bis zu 200 °C
Hinweis:  Die gezeigte Abbildung ist nur repräsentativ; Größe kann variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,3 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Tropffreier Ausgussring aus PP
Material Borosilikatglas
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen 100 bis 400 ml
Auskleidungsmaterial Silikon/PTFE
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 176 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Verschlussmaterial TP220
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 86 mm
Verschlusstyp Schraubkappe