Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe
Código de producto. 15886851 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 Stück
10 Stück
Código de producto. Kapazität (metrisch) unitSize
15886851 2000 mL 1 Stück
15816861 100 mL 10 Stück
15826861 250 mL 10 Stück
15836861 500 mL 10 Stück
15846861 1000 mL 10 Stück
15896851 5000 mL 1 Stück
15806861 10.000 ml 1 Stück
7 options
Código de producto. 15886851
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mit tropffreiem, austauschbarem Ausgießring aus klarem Polypropylen (naturfarben)
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Verschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE
  • Autoklavierbar
  • Borosilikatglas
  • Kappe aus TP 220
  • Hält Temperaturen von bis zu 200 deg;C stand.
Hinweis: Das gezeigte Foto ist nur repräsentativ; Größe kann variieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 67,62 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.3 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Enthält Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring
Material Borosilikatglas
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Anzahl pro Karton 1
Menge 1/Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen 400 bis 1.800 ml
Auskleidungsmaterial Silikon/PTFE
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 260 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 10,23 in.
Verschlussmaterial TP220
Verschlussgröße GL45
Durchmesser (metrisch) 136 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.