Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern
Artikelnummer. 17338049 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
60 l
120 l
250 l
500 l
Reglertyp:
B400
B500
C540
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp unitSize
17338049 60 l B500 1 Stück
17348049 60 l C540 1 Stück
17398049 120 l B500 1 Stück
17308059 120 l C540 1 Stück
17358059 250 l B400 1 Stück
17368059 250 l C540 1 Stück
17318069 500 l B400 1 Stück
17328069 500 l C540 1 Stück
17378069 30 L Gehäuse B510 1 Stück
17388069 30 L Gehäuse C550 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17338049 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. NA0683K2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kammeröfen mit Luftzirkulation zeichnen sich durch ihre extrem hohe Temperaturkonstanz aus.Geeignet für Prozesse wie Glühen, Kristallisieren, Vorwärmen, Aushärten und Werkzeugherstellung.
  • Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C nach DIN 17052-1 (NAT 15/65 und NAT 30/85 bis +/- 5 °C) im leeren Arbeitsraum
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NAT 15/65 und NAT 30/85 ohne Rahmenplatte)
  • Im Lieferumfang enthalten sind der Basisrahmen NAT 15/65 und NAT 30/85 als Tischmodell
Spezifikation
Reglertyp B500
Kapazität (metrisch) 60 l
Temperatur (metrisch) 850 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 350 x 350 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 1330 x 790 x 1440 mm
Spannung 400 V
Wirkleistung 11000 W