Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern
Artikelnummer. 17388069 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
60 l
120 l
250 l
500 l
Reglertyp:
B400
B500
C540
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp unitSize
17388069 30 L Gehäuse C550 1 Stück
17338049 60 l B500 1 Stück
17348049 60 l C540 1 Stück
17398049 120 l B500 1 Stück
17308059 120 l C540 1 Stück
17358059 250 l B400 1 Stück
17368059 250 l C540 1 Stück
17318069 500 l B400 1 Stück
17328069 500 l C540 1 Stück
17378069 30 L Gehäuse B510 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 17388069
Marke: Nabertherm™ NAT0381O1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kammeröfen mit Luftzirkulation zeichnen sich durch ihre extrem hohe Temperaturkonstanz aus.Geeignet für Prozesse wie Glühen, Kristallisieren, Vorwärmen, Aushärten und Werkzeugherstellung.
  • Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C nach DIN 17052-1 (NAT 15/65 und NAT 30/85 bis +/- 5 °C) im leeren Arbeitsraum
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NAT 15/65 und NAT 30/85 ohne Rahmenplatte)
  • Im Lieferumfang enthalten sind der Basisrahmen NAT 15/65 und NAT 30/85 als Tischmodell
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse C550
Kapazität (metrisch) 30 L
Temperatur (metrisch) Bis zu 850 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 320 x 320 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 800 x 800 x 590 mm
Spannung 230 V
Wirkleistung 6000 W