Learn More
Fisherbrand™ PH-Hochtemperatur-Elektrode
Artikelnummer. 11759738 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
152 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11759738 152 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11759738
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz unter hohen Temperaturen
  • Wartungsfreie pH-Elektrode
  • 3/4 Zoll MNPT-Gewinde für In-Line-Einbau bi zu 7 bar und 110° C
  • Körper in Kynar für bessere chemische Beständigkeit mit doppeltem Keramikring, der unempfindlich gegen Verschmutzung ist
  • 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Typ Redox
Länge (metrisch) 152 mm
Durchmesser (metrisch) Körper 22 mm