Learn More
Nabertherm Hochtemperatur-Rohrofen RHTC
Artikelnummer. 15988400 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 x 1075 x 580 mm
Temperaturregelung:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) außen Temperaturregelung Packungsgröße
15988400 430 x 1075 x 580 mm C450 1 Stück
15948400 430 x 600 x 580 mm C450 1 Stück
15938400 430 x 600 x 580 mm B410 1 Stück
15968400 430 x 820 x 580 mm C450 1 Stück
15958400 430 x 820 x 580 mm B410 1 Stück
15978400 430 x 1075 x 580 mm B410 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15988400 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. RC381C5A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompakte Röhrchenöfen mit SiC-Stabheizung und integrierter Schaltanlage und Steuerung.Die hochwertige Faserisolierung sorgt für schnelle Heiz- und Kühlzeiten, während die parallel zum Arbeitsrohr installierten SiC-Heizstäbe eine hervorragende Temperaturgleichförmigkeit gewährleisten.
  • Höchsttemperatur: 1500 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Aktive Kühlung des Gehäuses sorgt für niedrige Oberflächentemperaturen
  • Typ S-Thermoelement
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Vorbereitet für die Montage von Arbeitsrohren mit wassergekühlten Flanschen
  • Keramikrohre, C 799-Qualität
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1500 °C
Temperaturregelung C450
Abmessungen (L x B x H) außen 430 x 1075 x 580 mm
Länge (metrisch) 710 mm
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Gewicht (metrisch) 90 kg