Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturrohrofen für vertikalen Betrieb, Serie RHTV
Artikelnummer. 17388189 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisch):
1.600 °C
1.700 °C
1.800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Temperatur (metrisch) unitSize
17388189 50 mm 1.600 °C 1 Stück
17398189 50 mm 1.700 °C 1 Stück
17308199 50 mm 1.800 °C 1 Stück
17328199 80 mm 1.700 °C 1 Stück
17338199 80 mm 1.800 °C 1 Stück
17348199 120 mm 1.600 °C 1 Stück
17358199 120 mm 1.700 °C 1 Stück
17368199 120 mm 1.800 °C 1 Stück
17318199 80 mm 1.600 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17388189 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. RV152V62AN
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme ermöglichen die Leistung unter nicht brennbaren oder entzündbaren Schutz- oder Reaktionsgasen oder unter Vakuum.
  • Maximale Temperatur: 1600 °C, 1700 °C oder 1800 °C
  • MoSi 2- Heizelemente, vertikal montiert für einfachen Austausch
  • Isolierung mit vakuumgeformten Keramikfaserplatten
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Rechteckiges Außengehäuse mit Schlitzen zur Konvektionskühlung
  • Rohröfen RHTV mit Rahmen für vertikale Anwendung
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Keramik-Arbeitsrohr aus Material C 799 einschließlich Faserstecker für die Anwendung unter Luft
  • Typ B-Thermoelement
  • Stromeinheit mit Niederspannungstransformator und Thyristor
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts sowie wählbarem maximalem Temperaturgradient als Rohrschutz
  • Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Untergestell
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Regler: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Reglertyp P570
Beschreibung Vertikal
Temperatur (metrisch) 1.600 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 650 x 500 x 510 mm
Länge (metrisch) 380 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 50 mm
Gewicht (metrisch) 70 kg