Learn More
Nabertherm Hochtemperaturrohrofen für vertikalen Betrieb, Serie RHTV
Artikelnummer. 15938260 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisch):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen Temperatur (metrisch) unitSize
15938260 50 mm 1600 °C 1 Stück
15958260 50 mm 1700 °C 1 Stück
15988260 50 mm 1800 °C 1 Stück
15968260 80 mm 1700 °C 1 Stück
15998260 80 mm 1800 °C 1 Stück
15948260 120 mm 1600 °C 1 Stück
15908270 120 mm 1800 °C 1 Stück
15978260 120 mm 1700 °C 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15938260
Marke: Nabertherm 001484710
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.Verschiedene Gasversorgungssysteme ermöglichen die Leistung unter nicht brennbaren oder entzündbaren Schutz- oder Reaktionsgasen oder unter Vakuum.
  • Höchsttemperatur: 1600 °C, 1700 °C oder 1800 °C
  • MoSi2 Heizelemente, zum einfachen Austausch vertikal montiert
  • Isolierung mit vakuumgeformten Keramikfaserplatten
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Rechteckiges Außengehäuse mit Schlitzen zur Konvektionskühlung
  • Rohröfen RHTV mit Rahmen für vertikale Anwendung
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Keramik-Arbeitsrohr aus Material C 799 einschließlich Faserstecker für die Anwendung unter Luft
  • Typ B-Thermoelement
  • Stromeinheit mit Niederspannungstransformator und Thyristor
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts sowie wählbarem maximalem Temperaturgradient als Rohrschutz
  • Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Untergestell
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1600 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 650 x 500 x 510 mm
Länge (metrisch) 380 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 50 mm
Gewicht (metrisch) 70 kg