Learn More
Nabertherm Hochtemperaturrohrofen für vertikalen Betrieb, Serie RHTV
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisch):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1600 °C, 1700 °C oder 1800 °C
- MoSi2 Heizelemente, zum einfachen Austausch vertikal montiert
- Isolierung mit vakuumgeformten Keramikfaserplatten
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Rechteckiges Außengehäuse mit Schlitzen zur Konvektionskühlung
- Rohröfen RHTV mit Rahmen für vertikale Anwendung
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Keramik-Arbeitsrohr aus Material C 799 einschließlich Faserstecker für die Anwendung unter Luft
- Typ B-Thermoelement
- Stromeinheit mit Niederspannungstransformator und Thyristor
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts sowie wählbarem maximalem Temperaturgradient als Rohrschutz
- Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Untergestell
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 1600 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 650 x 500 x 510 mm |
| Länge (metrisch) | 380 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 50 mm |
| Gewicht (metrisch) | 70 kg |