Learn More
Hochtemperatur-Viskositätsstandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Viskosität 4897 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15436590
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15436590 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15436590
Marke: Paragon Scientific S30000S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Viskositätsstandards von Paragon für hohe Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wird.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) sowie Dichte (g/ml) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.