Learn More
Hamilton™ X3840 HIGH VOL. CORE TIPS 1000ul (5 x 8 x 96 tips)
Beschreibung
- 95.1 mm Spitzenlänge
- Farbcodeetikett: Weiß
- Verwendbar mit 1000 μl-Kanalpipetten und CO-RE 96 Sondenköpfen
- Druckbasierte (pLLD) und kapazitive (cLLD) Füllstandserkennung mit leitfähiger Ausführung (schwarz)
- Prozesssicherheit durch kontrollierte Luftverdrängung und Total Aspiration and Dispense Monitoring
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Volumen (metrisch) | 1000 μ l |
| Sterilität | Nicht steril |