Learn More
Thermo Scientific™ HIGHconic™ II Festwinkelrotor aus Aluminium
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Highconic™ II Festwinkelrotor aus Aluminium haben Sie ein aerosoldichtes System bei 10.350 U/min.
Bestellinformationen:
Adapter sind gesondert erhältlich. Ersatz-O-Ringe sind ebenfalls erhältlich (in Zweiersets mit Schmiermittel). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Zentrifugen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Highconic II Festwinkelrotor |
| Material | Aluminium |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 94 ml |
| Max. RZB | 15.090 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 10.350 U/min |
| Radius (metrisch) | 12,6 cm |
| Min. Radius (metrisch) | 6,1 cm |
| K-Faktor | 1713 |
| Max. Schlauchlänge | 105 mm |
| Mehr anzeigen |