Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- Fisherbrand™ Analysesiebe aus Edelstahl, 200 Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Analysesiebe aus Edelstahl, 200 Durchmesser x 50 mm (Nutzhöhe), Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10005051 Alle ansehen Fisherbrand Produkte| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10005051 | 50 μm | 1 Stück |
| 10437771 | 106 μm | 1 Stück |
| 10370522 | 112 μm | 1 Stück |
| 10447771 | 125 μm | 1 Stück |
| 10749702 | 140 μm | 1 Stück |
| 10370572 | 150 μm | 1 Stück |
| 10418541 | 160 μm | 1 Stück |
| 10760273 | 20 μm | 1 Stück |
| 10310722 | 212 μm | 1 Stück |
| 10065001 | 224 μm | 1 Stück |
| 10015041 | 280 μm | 1 Stück |
| 10488531 | 25 μm | 1 Stück |
| 10166121 | 300 μm | 1 Stück |
| 10514112 | 315 μm | 1 Stück |
| 10176121 | 355 μm | 1 Stück |
| 10248781 | 32 μm | 1 Stück |
| 10594102 | 36 μm | 1 Stück |
| 10594292 | 38 μm | 1 Stück |
| 10584682 | 400 μm | 1 Stück |
| 10791233 | 425 μm | 1 Stück |
| 10476811 | 450 μm | 1 Stück |
| 10504302 | 45 μm | 1 Stück |
| 10229071 | 53 μm | 1 Stück |
| 10730853 | 40 μm | - |
| 10457581 | 560 μm | 1 Stück |
| 10015051 | 56 μm | 1 Stück |
| 10136411 | 630 μm | 1 Stück |
| 10054931 | 600 μm | 1 Stück |
| 10741623 | 710 μm | 1 Stück |
| 10279161 | 75 μm | - |
| 10126361 | 71 μm | 1 Stück |
| 10505262 | 80 μm | 1 Stück |
| 10719132 | 850 μm | 1 Stück |
| 10166601 | 900 μm | 1 Stück |
| 10320432 | 90 μm | 1 Stück |
| 10156601 | 800 μm | 1 Stück |
| 10448731 | 200 μm | - |
| 10166501 | 100 μm | 1 Stück |
| 10269021 | 500 μm | 1 Stück |
| 10448921 | 250 μm | 1 Stück |
| 10360332 | 63 μm | 1 Stück |
| 10238641 | 180 μm | 1 Stück |
Artikelnummer. 10005051
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 50 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Enthält | Zertifikat über Übereinstimmung mit ISO 3310/1 oder NFX 11-504 |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |